112348
Ethyl nonanoate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl pelargonate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
119 °C/23 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?