Key Documents
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
Iodobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5I
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
209-719-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.41 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 77 °C
Solubilità
0.34 g/L (experimental)
Densità
1.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup