Key Documents
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
Sinonimo/i:
Indene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-393-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-2 °C
Temp. transizione
flash point 58 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup