Documenti fondamentali
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
Sinonimo/i:
Fluorene, Diphenylenemethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
201-695-5
Tensione di vapore
13 hPa ( 146 °C)
Livello qualitativo
200
300
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
112-116 °C (External MSDS)
Temp. transizione
flash point 151 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetanilide zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95%
Sigma-Aldrich
397237
Acetanilide
Benzoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W213101
Benzoic acid
Acetanilide 99%
Sigma-Aldrich
112933
Acetanilide
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano
Sodio idrossido BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S8045
Sodio idrossido