Key Documents
8.20536
Sigma-Aldrich
N, N′-Difenil-1,4-fenilendiammina
for synthesis
Sinonimo/i:
N, N′-Difenil-1,4-fenilendiammina
About This Item
Formula condensata:
1,4-(C6H5NH)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
200-806-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
220-225 °C/1.33 hPa
Punto di fusione
135 °C
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
560 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Tenore (GC, area%): ≥ 95,0 % (a/a)
Identificazione (IR): conforme
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1