Documenti fondamentali
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
211-076-1
Tensione di vapore
12.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
208 °C
Potenza
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
120-122 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-74 °C
Temp. transizione
flash point 35 °C
Solubilità
34 g/L
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup