8.20063
2-Hydroxyethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethylammonium chloride, Ethanolamine hydrochloride, 2-Aminoethanol hydrochloride, Ethanolammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Punto di fusione
80-84 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.NCCO
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1