Key Documents
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-065-7
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
152-156 °C
Solubilità
0.8 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3