Documenti fondamentali
8.18823
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
(tablets) for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4BNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
241-004-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.02 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
500 °C (decomposition)
Punto di fusione
>360 °C (slow decomposition)
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
350‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Sodium borohydride (NaBH4) is the most commonly available borohydride used in several industrial applications. It is considered a selective reducing agent due to its ability to selectively reduce aldehydes and ketones into their corresponding alcohols in the presence of other functional groups such as nitro, ester, amide, lactone, epoxide, and nitriles. Ethanol and methanol are usually employed as solvents in NaBH4 reduction reactions.
Applicazioni
Sodium borohydride (tablets form) can be used as a potential candidate to store as well as generate hydrogen for energy-carrier,applications.
Risultati analitici
Assay (hypochlorite): ≥ 96.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Glicole etilenico for analysis EMSURE&#174; Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.09621
Glicole etilenico