Key Documents
8.18797
Sigma-Aldrich
1,7-Octadiene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,7-Octadiene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
223-054-9
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
230 °C
Potenza
20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.5-8.8 % (v/v)
P. eboll.
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 5 °C
Solubilità
0.08 g/L
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup