Key Documents
8.18601
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-778-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Loss on drying: ≤ 3.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acido succinico BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S3674
Acido succinico
Fumaric acid ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
Fumaric acid