Key Documents
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4,6-Trichlorophenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-795-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.035 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
powder
Potenza
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
244-246 °C/1013 hPa
Punto di fusione
65-68 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Solubilità
0.8 g/L
Densità
1.675 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup