Key Documents
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H3K5O18S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
274-778-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
soluble 250-300 g/L
Densità
2.35 g/cm3 at 20 °C
Risultati analitici
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1