Key Documents
8.18318
Sigma-Aldrich
N-metil-D-glucamina
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
1-desossi-1-(metilamino)-D-glucitolo, Meglumina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.21
Beilstein:
385906
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
228-506-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
~662 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
210 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
129-131.5 °C (lit.)
Solubilità
1000 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -17.0 - -15.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1