Documenti fondamentali
8.18289
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
for synthesis
Sinonimo/i:
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
76-78 °C
Densità bulk
200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H18O6/c1-4-15-12-6-5-10(17-9(3)14)11(18-12)7-16-8(2)13/h5-6,10-12H,4,7H2,1-3H3
OSPOBRCWZOKNRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2- enopyranoside for synthesis. CAS 3323-72-6, molar mass 258.27 g/mol.
Risultati analitici
Assay (DSC)≥ 99.0 %Melting range (lower value)≥ 77 °CMelting range (upper value)≤ 80 °CSpec. rotation [α²0/D (c=1 in toluene)+105.0 - +107.0 °Identity (IR)passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3