Documenti fondamentali
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7Cl3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
222-182-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
55-60 °C
Solubilità
0.01 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2