Key Documents
8.16013
Sigma-Aldrich
Glicina
for synthesis
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Beilstein:
635782
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-272-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
Potenza
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.161 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
920 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Glicina
Millipore
3570
Glicina
Glicina Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Millipore
357002
Glicina
Glicina puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
33226
Glicina
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
Glicina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76524
Glicina
Glicina crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glicina
Glycine-15N endotoxin tested, 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
660736
Glycine-15N