Key Documents
8.16003
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Aspartic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-291-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
Punto di fusione
269-271 °C (decomposition)
Solubilità
4 g/L
Densità bulk
430 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1