Key Documents
8.16000
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Alanine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-273-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
295-297 °C (decomposition)
Solubilità
166.5 g/L
Densità
1.40 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
660 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1