Documenti fondamentali
8.14868
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Trioctylphosphinoxide
About This Item
Formula condensata:
(C8H17)3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
201-121-3
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
212 °C/39.99 Pa
Punto di fusione
50-54 °C
Temp. transizione
flash point 252 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C - closed cup