Key Documents
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-386-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 60 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
272 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-2 °C
Temp. transizione
flash point 138 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup