Documenti fondamentali
8.14692
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate, Cetyltrimethylammonium tosylate, Cetats, Tricetol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H49NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-324-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
675 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
Punto di fusione
245-250 °C
Solubilità
10 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3