Documenti fondamentali
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Copper(II) bromide, Copper dibromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Br2Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-167-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
900 °C/1013 hPa
Punto di fusione
498 °C
Solubilità
1200 g/L
Densità
4.71 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
2000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3