Key Documents
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diisopropylazodicarboxylate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
219-502-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Potenza
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
75 °C/33.3 Pa
Temp. transizione
flash point 106 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C