Key Documents
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
Sinonimo/i:
di-Rhenium decacarbonyl
About This Item
Formula condensata:
Re2(CO)10
Numero CAS:
Peso molecolare:
652.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161603
Numero indice EU:
238-202-8
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
181-184 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3