Key Documents
8.18606
Sigma-Aldrich
Triisobutyl phosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
Triisobutyl phosphate
About This Item
Formula condensata:
((CH3)2CHCH2)3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.31
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-798-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.002 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
272 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
<-60 °C
Temp. transizione
flash point 133 °C (DIN 51758)
Solubilità
0.26 g/L
Densità
0.965 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
270.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6