Key Documents
8.14551
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOC4H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.27
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
350 °C
P. eboll.
124 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C