Documenti fondamentali
8.14501
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4ClNaO3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.56 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
239-508-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Solubilità
100 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test