Documenti fondamentali
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-775-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Punto di fusione
149-152 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3