Key Documents
81129-M
SAFC
EX-CYTE® Growth Enhancement Media Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32011401
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
24 mo.
Produttore/marchio commerciale
Ex-cyte®
Descrizione generale
Product Source: Bovine; Adult Bovine Serum
Stoccaggio e stabilità
refrigerated
Note legali
EX-CYTE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1