81066N
Albumina di siero bovino Probumin®, grado reagente
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Albumina di siero bovino Probumin®, grado reagente, pack of 10 g
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Grado
reagent grade
Saggio
≥98% (purity)
Forma fisica
lyophilized powder
Durata
48 mo.
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 10 g
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Tenore di acidi grassi liberi
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Impurezze
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
Attività estranea
Tested for IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3