Documenti fondamentali
8.08706
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
About This Item
Formula condensata:
Sn(CH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
209-833-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
74-75 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-54 °C
Temp. transizione
flash point -12 °C
Densità
1.29 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sn](C)(C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup