Key Documents
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
202-045-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.63 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
22-23 °C
Temp. transizione
flash point 87 °C
Solubilità
insoluble 6.69 g/L
Densità
1.085 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup