Documenti fondamentali
8.08394
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-074-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
375 °C (DIN 51794)
Potenza
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
Punto di fusione
58 °C
Temp. transizione
flash point 179 °C (DIN 51758)
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - Cleveland open cup