Documenti fondamentali
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
Sinonimo/i:
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
About This Item
Formula condensata:
3-(CH3)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-583-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>500 °C
pH
7 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
204 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup