Key Documents
8.07480
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monoisopropyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monoisopropyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-685-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5.99 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.6-13.0 % (v/v)
Punto di fusione
<-60 °C
Temp. transizione
flash point 43-45 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method