8.07476
Isopropylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Isopropylamine, 2-Aminopropane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
631 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
330 °C
Potenza
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.47 cSt(20 °C)
P. eboll.
32 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point -37 °C
Densità
0.69 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
<= -25 °C - closed cup