8.07468
3-Pyridinecarbaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Punto di fusione
7 °C
Temp. transizione
flash point 84 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup