Documenti fondamentali
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
203-471-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °C
Potenza
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. ebollizione
114-115 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-53 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup