Documenti fondamentali
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
Nitrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
202-716-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
480 °C (DIN 51794)
Potenza
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.8-40 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. ebollizione
211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
6.0 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Solubilità
1.90 g/L
Densità
1.20 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
Nitrobenzene ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
N10950
Nitrobenzene