8.04807
Isophorone
for synthesis
Sinonimo/i:
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.33 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-3.8 % (v/v)
P. ebollizione
210-216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-8 °C
Temp. transizione
flash point 85 °C
Solubilità
14.5 g/L
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1CC(CC(=C1)C)(C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Study on the selective hydrogenation of isophorone: This research explores the hydrogenation process of isophorone, achieving low conversion with high TMCH (3,3,5-Trimethylcyclohexanone) selectivity. The focus is on optimizing conversion rates (L Xu, S Sun, X Zhang, H Gao, W Wang - RSC advances, 2021).
- Synthesis of aviation fuel from bio-derived isophorone: Investigates the use of isophorone as a precursor for synthesizing energy-dense polycyclic cyclobutane, applicable in aviation fuel production (CF Ryan, CM Moore, JH Leal - Sustainable Energy & Fuels, 2020).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.0 °C - closed cup