8.04726
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Temp. autoaccensione
>550 °C
Punto di fusione
195-198 °C
Temp. transizione
flash point 240 °C
Densità bulk
200‑300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)C=O)cccc2
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3