Documenti fondamentali
8.04323
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)6NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-679-6
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
199-204 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
0.25 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
0.25 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
305 °C
Potenza
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
1110 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-7.6 % (v/v)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
199-204 °C/1013 hPa
Punto di fusione
39-42 °C
Temp. transizione
flash point 85 °C
Solubilità
490 g/L
Densità
0.83 g/cm3 at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Antibacterial Activity of Schiff Bases Derived from 1,6-Diaminohexane: Discusses the synthesis and antibacterial properties of Schiff bases derived from 1,6-diaminohexane, presenting a QSAR study with quantum mechanics (NJB Kangah et al., 2017).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bernd Moritz et al.
Electrophoresis, 38(24), 3136-3146 (2017-09-10)
CZE is a well-established technique for charge heterogeneity testing of biopharmaceuticals. It is based on the differences between the ratios of net charge and hydrodynamic radius. In an extensive intercompany study, it was recently shown that CZE is very robust