491179
1,6-Diaminohexane-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)