Documenti fondamentali
8.04174
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
15.2% Pd, for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2PdCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
701.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-744-2
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), for synthesis
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (to Pd): ≥ 99.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3