Documenti fondamentali
8.03539
Sigma-Aldrich
Dibutyltin oxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
212-449-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
525 °C
Potenza
487 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
>300 °C (decomposes)
Solubilità
0.004 g/L
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
650‑750 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3