440477
Dibutyltin maleate
95%
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stringa SMILE
CCCC[Sn]1(CCCC)OC(=O)C=CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4.2C4H9.Sn/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*1-3-4-2;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;+2/p-2/b2-1-;;;
ZBBLRPRYYSJUCZ-GRHBHMESSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges