Documenti fondamentali
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-690-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
247-249 °C/1013 hPa
Punto di fusione
25-28 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8