Documenti fondamentali
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-556-4
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥99.0% (GC)
Tensione di vapore
17.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
225 °C
Potenza
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
125-127 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-85 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1