Documenti fondamentali
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-161-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
42 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °C
Potenza
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
P. ebollizione
119 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-44 °C
Temp. transizione
flash point 36 °C
Solubilità
100 g/L
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(stabilised) for synthesis
Applicazioni
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup